SAB4300257
Anti-phospho-Th (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-The antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine hydroxylase antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55-60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(A-V-SP-E-Q)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer19)
Angaben zum Gen
rat ... Th(25085)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)