SAB4300255
Anti-phospho-NTRK2 (pTyr515) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-GP145-TrkB antibody produced in rabbit, Anti-TRKB antibody produced in rabbit, Anti-neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 462.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 462.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~140 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(P-Q-Y-PF-G)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr515)
Angaben zum Gen
human ... NTRK2(4915)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)