SAB4300234
Anti-phospho-MAP2K1 (pThr291) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MAPKK1 antibody produced in rabbit, Anti-MEK1 antibody produced in rabbit, Anti-MKK1 antibody produced in rabbit, Anti-PRKMK1 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 347.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~45 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(P-R-TP-P-G
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr291)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)