SAB4300083
Anti-phospho-GRIN1 (pSer896) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-NMDA1 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR1 antibody produced in rabbit, Anti-NR1 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 347.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~120 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(R-R-SP-S-K)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer896)
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)