Wichtige Dokumente
SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NOS-IN, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~130 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat, plant
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nos2(18126)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)