Wichtige Dokumente
SAB4200750
Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anit-AGEL, Anit-Actin-depolymerizing factor (ADF), Anit-GSN
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GS-2C4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~85 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, canine, human, mouse, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2.5 μg/mL using MDCK cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSN(2934)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)