Wichtige Dokumente
SAB4200662
Monoclonal Anti-SPTBN1 antibody produced in mouse
clone FOD5, hybridoma cell culture supernatant
Synonym(e):
EIEE5, NEAS, SPTA2, alpha, non-erythrocytic 1, spectrin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FOD5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, bovine, rat, canine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)