Wichtige Dokumente
SAB4200660
Monoclonal Anti-GOLPH3 antibody produced in mouse
clone GOL3-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
GOPP1, GPP34, MIDAS, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein)
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GOL3-1
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of rat PC-12 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using lysates of human HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)