Wichtige Dokumente
SAB4200649
Monoclonal Anti-MASTL antibody produced in mouse
clone 2C8/D11, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C8/D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~100 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using human HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Mastl(67121)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)