Wichtige Dokumente
SAB4200611
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CBF5, Anti-CBF5 homolog, Anti-DKC, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, Anti-NAP57, Anti-NOLA4, Anti-XAP101, Anti-cbf5p homolog, Anti-dyskeratosis congenita 1, Anti-dyskerin, Anti-nopp140-associated protein of 57 kDa, Anti-nucleolar protein family A member 4, Anti-snoRNP protein DKC1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~57 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse Hepa1-6 cells or nuclear extract of HeLa cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DKC1(1736)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)