SAB4200591
Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone 9B1-2G6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A, Anti-HIST2H3C H3F2 H3FM, Anti-HIST2H3D, Monoclonal Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody produced in mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9B1-2G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable