Wichtige Dokumente
SAB4200565
Monoclonal Anti-ZFP36/TTP antibody produced in mouse
clone TTP6, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-G0S24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-TIS11A, Anti-Zinc finger protein 36 homolog, Anti-tristetraprolin, Anti-zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse), Anti-zinc finger protein, C3H type, 36 homolog (mouse)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TTP6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
mouse, bovine, rat, dog, human, monkey
Methode(n)
western blot: 1:4,000-1:8,000 using extracts of HepG2 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZFP36(7538)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)