Wichtige Dokumente
SAB4200551
Anti-MST1R antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-MST1R variant RON30, Anti-MST1R variant RON62, Anti-Macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase), Anti-PTK8, Anti-PTK8 protein tyrosine kinase 8, Anti-RON, Anti-RON variant E2E3, Anti-c-met-related tyrosine kinase, Anti-macrophage-stimulating protein receptor, Anti-p185-Ron
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~170 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HT-29 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MST1R(4486)
rat ... Mst1r(300999)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)