Wichtige Dokumente
SAB4200519
Anti-GLUT1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-SLC2A1, Anti-member 1, Anti-solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
Größe auswählen
CHF 462.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 462.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55-70 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A1(6513)
mouse ... Slc2a1(20525)
rat ... Slc2a1(24778)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)