Wichtige Dokumente
SAB4200465
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone KN-4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KN-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa (isoform 4)
antigen ~60 kDa (isoform 2)
antigen ~77 kDa (isoform 1)
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SW-620 cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT1(55612)
mouse ... Fermt1(241639)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)