SAB4200454
Anti-FUS antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ALS6, Anti-CHOP, Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-TLS, Anti-TLS/CHOP, Anti-hnRNP-P2
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat colon.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using lysates of Jurkat cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUS(2521)
rat ... Fus(317385)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)