Wichtige Dokumente
SAB4200453
Anti-Dysferlin (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, antigen mol wt ~250 kDa
Synonym(e):
Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~250 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
dot blot: 0.1-0.2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human dysferlin and 1-2 mg/mL using A10 cells.
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using methanol-acetone fixed frozen sections of mouse skeletal muscle.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
rat ... Dysf(312492)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)