SAB4200446
Anti-CD3 ζ chain antibody, Mouse monoclonal
clone ZT-10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD247, Anti-CD3-eta, Anti-CD3Z, Anti-CD3h, Anti-T3Z, Anti-TCRZ, Monoclonal Anti-CD3 ζ chain antibody produced in mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ZT-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1.5-3.0 μg/test using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using Jurkat cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... CD247(12503)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable