Wichtige Dokumente
SAB4200435
Anti-COG7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDG2E, Anti-Component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~86 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse LA-4 and rat PC12 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COG7(91949)
mouse ... Cog7(233824)
rat ... Cog7(293456)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)