Wichtige Dokumente
SAB4200425
Anti-COG1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDG2G, Anti-COG complex subunit 1, Anti-LDLB, Anti-component of oligomeric golgi complex 1, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 1, Anti-low density lipoprotein receptor defect B complementing
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat PC12 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COG1(9382)
mouse ... Cog1(16834)
rat ... Cog1(303652)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)