Wichtige Dokumente
SAB4200398
Anti-TFRC antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD71, Anti-TFR, Anti-TFR1, Anti-TR, Anti-TRFR, Anti-Transferrin receptor (p90, CD71), Anti-Transferrin receptor protein 1, Anti-p90, AntiT9
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~90 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS and mouse Neuro-2a cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFRC(7037)
mouse ... Tfrc(22042)
rat ... Tfrc(64678)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)