Wichtige Dokumente
SAB4200353
Anti-acetyl-Histone H4 [Ac-Lys12] antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-H4, Anti-H4K12ac, Anti-HIST4H4, Anti-Histone cluster 4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~12 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using HeLa cells
western blot: 1:500-1:1000 using NIH3T3 cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys12)
Angaben zum Gen
human ... HIST3H3(8290)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)