Wichtige Dokumente
SAB4200298
Anti-Tensin 1 (internal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-TNS, Anti-TNS1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
Speziesreaktivität
human, rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing human tensin1.
western blot: 1.5-3 μg/mL using lysates of A10 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)