SAB4200249
Anti-PTPN2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-PTN2, Anti-PTPT, Anti-TC-PTP, Anti-TCELLPTP, Anti-TCPTP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell extracts, rat kidney extracts (S1 fraction) or mouse kidney extracts (S1 fraction).
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN2(5771)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable