Wichtige Dokumente
SAB4200233
Anti-VIP36/ LMAN2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-GP36B, glycoprotein GP36b, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-Vesicular integral protein of 36 kDa
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HeLa or ACHN cells, rat Rat2 or mouse 3T3 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMAN2(10960)
mouse ... Lman2(66890)
rat ... Lman2(290994)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)