Wichtige Dokumente
SAB4200195
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
Größe auswählen
CHF 493.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 493.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~185 kDa
Speziesreaktivität
mouse, monkey, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)