Wichtige Dokumente
SAB4200130
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CaI-PLA2, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), GVI
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G6(8398)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)