SAB4200117
Anti-Coronin-1C (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CORO1C, Anti-Coronin-1C (C-terminal region), Anti-Coronin-3 (mouse), Anti-HCRNN4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using A431 cell extract
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CORO1C(23603)
mouse ... Coro1c(23790)
rat ... Coro1c(501841)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable