Wichtige Dokumente
SAB4200065
Anti-EIF2C1/Ago1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~100 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
rat ... Eif2c1(313594)
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)