Wichtige Dokumente
SAB4200037
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~85 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SORBS2(8470)
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)