Merck
SAB4100339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
Synonym(e):
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PDE6G-A288, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PDE6G(5148)
Immunogen
PDE6G purified recombinant protein
Physikalische Form
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)