SAB4100327
Monoclonal Anti-ADIPOQ antibody produced in mouse
clone ADIPOQ-A277, culture supernatant
Synonym(e):
Anti-ACDC, Anti-ACRP30, Anti-ADIPQTL1, Anti-ADPN, Anti-APM-1, Anti-APM1, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing, Anti-GBP28
About This Item
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ADIPOQ-A277, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 24.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ADIPOQ(9370)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)