SAB4100240
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
Synonym(e):
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SSX1-A207, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SSX1(6756)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)