SAB4100064
Monoclonal Anti-IDH1 antibody produced in mouse
clone IDH1-A36, culture supernatant
Synonym(e):
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble (IDH1), Anti-NADP+-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IDH1-A36, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 46.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)