Merck
SAB4100018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP2E1 antibody produced in mouse
culture supernatant
Synonym(e):
Anti-CPE1, Anti-CYP2E, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, Anti-P450-J, Anti-P450C2E
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CYP2E1-C25, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 56.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP2E1(1571)
Immunogen
CYP2E1 purified recombinant protein
Physikalische Form
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)