SAB3701102
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable