SAB3501134
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
SARS coronavirus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
SARS coronavirus ... M(43740571)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)