Merck
SAB3501108
Sigma-Aldrich
Anti-IKK beta antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1595
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 318.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1595
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 87 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IKBKB(3551)
Immunogen
IKK beta antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids near the carboxy terminus of human IKK beta (Genbank accession NoO14920), which differs from corresponding murine sequence by one amino acid.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)