SAB3500889
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
affinity isolated antibody
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B4F1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human,
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ORAI3(93129)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable