SAB3500884
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 8G9, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
virus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable