Merck
SAB3500697
Sigma-Aldrich
Anti-SIVA1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
CHF 396.00
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 396.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIVA1(10572)
Immunogen
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human SIVA.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500697.
Physikalische Form
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elena Coccia et al.
Cell death & disease, 11(2), 82-82 (2020-02-06)
The long isoform of Fas apoptosis inhibitory molecule (FAIM-L) is a neuron-specific death receptor antagonist that modulates apoptotic cell death and mechanisms of neuronal plasticity. FAIM-L exerts its antiapoptotic action by binding to X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP), an