Merck
SAB3500529
Sigma-Aldrich
Anti-CaBP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CALN2, Anti-Calcium-binding protein 7, Anti-Calneuron II, Anti-Calneuron-2
Größe auswählen
100 μG
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 355.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CABP7(164633)
Immunogen
CaBP7 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human CaBP7.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500529.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)