Merck
SAB3500363
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY-box 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
Größe auswählen
100 μG
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB5603
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 406.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB5603
Produktbezeichnung
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX2(6657)
Immunogen
SOX2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human SOX.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500363.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)