SAB3500336
Anti-BAD antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Bcl-2-like 8
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAD(572)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable