Merck
SAB3500286
Sigma-Aldrich
Anti-LDL-R antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FH, Anti-FHC, Anti-LDLCQ2, Anti-LDLR, Anti-Low density lipoprotein receptor
Größe auswählen
100 μG
CHF 476.00
CHF 476.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1176
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 476.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 476.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1176
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LDLR(3949)
Immunogen
LDL-R antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the center of human LDL-R.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500286.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elizabeth A O'Hare et al.
Journal of lipid research, 55(11), 2242-2253 (2014-09-10)
Hyperlipidemia and arterial cholesterol accumulation are primary causes of cardiovascular events. Monogenic forms of hyperlipidemia and recent genome-wide association studies indicate that genetics plays an important role. Zebrafish are a useful model for studying the genetic susceptibility to hyperlipidemia owing