SAB3500126
Monoclonal Anti-ORAI1 antibody produced in mouse
clone 3F6H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 1, Anti-TMEM142A, Anti-Transmembrane protein 142A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F6H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 33 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ORAI1(84876)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable