SAB3500059
Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Swine flu H1
Größe auswählen
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
viral
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)