SAB3500031
Anti-NORRIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EVR2, Anti-FEVR, Anti-ND, Anti-NDP, Anti-Norrie disease protein
Größe auswählen
CHF 324.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 324.00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDP(4693)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)