SAB2900509
Anti-CHRM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CHRM4, HM4, M4 muscarinic receptor, M4R, Muscarinic m4 receptor, Muscarinic receptor m4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, guinea pig, human, bovine, horse, pig, mouse, hamster
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL (after heat-induced antigen retrieval)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHRM4(1132)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)