Merck
SAB2900264
Sigma-Aldrich
Anti-BRCC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
CHF 477.00
CHF 477.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 477.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 477.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRCC3(79184)
Immunogen
A 18 amino acid peptide from near the amino terminus of human BRCC36.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)